Agitador innovador, flexible y compacto, específicamente diseñado para mezclar volúmenes reducidos en numerosos formatos de placas y tubos. Los movimientos de mezclado rápidos y precisos (Mix-Control 2D) permiten un mezclado eficaz y altamente homogéneo que aumenta la reproducibilidad del ensayo. El instrumento MixMate® de sobremesa se puede emplear para microtubos, tubos y tiras de PCR, placas de PCR con faldón, sin faldón o faldón parcial, placas Deepwell y placas microtiter. Ideal para mezclar preparaciones de PCR, resuspensión de pellets, ensayos ELISA, cuantificación de proteínas, ensayos con genes indicadores y preparaciones de restricción de mezclas. MixMate® tiene una función vórtex y detección automática de desequilibrios.
- 2DMix-Control proporciona un mezclado optimizado con tecnología antiderrames
- Teclas preprogramadas para diferentes tipos de tubos
- Mezclado de placas y tubos y vórtex multifuncional y flexible
- La pantalla digital permite la configuración sencilla y precisa con lectura de velocidad y tiempo.
- Modo de funcionamiento continuo o temporizado de 15 s a 99,5 h
Mix samples in seconds, fully and reliably. Whether in plates (96 or 384-wells) or reaction tubes, your samples will be optimally processed. With the integrated ergonomic vortex function, the MixMate is your perfect laboratory assistant.
Other functions include 2D Mix-control, anti-spill technology, touch vortexing.
Mixing and vortexing radius: 1,5 mm
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 61010: IP 20
Información para pedidos: los soportes para tubos están disponibles como accesorios.