Agitador de microplacas, Variomag Monoshake y Teleshake
Proveedor: THERMO H + P LABORTECHNIK
50094308 50094320 50095890
442-3161EA 1350 EUR
442-3161 442-0538 HPLT50095890
Agitador de microplacas, Variomag Monoshake y Teleshake
Agitadores de laboratorio Agitadores de Microplaca
Agitadores de microplacas ultraplanos con motor VARIOMAG especialmente indicados para una integración simple en sistemas robóticos. Monoshake es un agitador de control directo, cuya velocidad se ajusta manualmente girando un botón. Teleshake es igual que Monoshake, con la diferencia de que incluye una interfaz RS232, por lo que la unidad se puede controlar a distancia mediante la unidad de control y el software. Con una sola interfaz RS232 se pueden controlar directa e independientemente hasta 14 unidades. Cuando la unidad se apaga, la bandeja vuelve automáticamente a la posición neutral.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo Monoshake Teleshake Teleshake
Environmentally Preferable
Velocidad 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹
Precisión de la velocidad 1 % 1 % 1 %
Orbit 2 mm 2 mm 2 mm
Número de microplacas que admite 1 1 1
Max. load 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg
Entrada de potencia 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Peso 2,1 kg 2 kg 2 kg
Ancho × Fondo × Alto 146×103×47 mm 146×103×40 mm 146×103×47 mm
Tipo de control Directo A distancia Remote