Agitador orbital, VRX basic Vibrax®
Proveedor: IKA
2819000 2819002 2819003
444-0022EA 2040 EUR
444-0022 444-0058 444-0511
Agitador orbital, VRX basic Vibrax®
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Pequeño agitador con control optoelectrónico y amplio rango de velocidades. Movimiento de agitación circular. Buen mantenimiento de velocidades bajas.
  • Apto para funcionamiento continuo
  • Variedad de accesorios intercambiables
  • Pueden utilizarse a una temperatura entre 5 y 40 °C (80% de humedad relativa), en una incubadora o una cámara fría
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21
Información para pedidos: se sumimistran sin accesorios, los accesorios necesarios se deben solicitar por separado.