Agitadores orbitales, SM 30 A y SM 30 A control, SM 30 C y SM 30 C control
Proveedor: Edmund Bühler GmbH
6101000 6104000 6105000 6100000
444-9115EA 3370 EUR
444-9115 444-9331 444-9332 444-9112
Agitadores orbitales, SM 30 A y SM 30 A control, SM 30 C y SM 30 C control
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Agitadores orbitales de sobremesa idóneos para el funcionamiento continuo; admite cargas de hasta 30 kg. Los modelos «A» tienen sólo movimiento orbital; los versátiles modelos «C» tienen opción de cambiar el movimiento de orbital a oscilante sin necesidad de herramientas. La bandeja universal admite 11 pinzas para matraces de 1.000 ml o 15 pinzas para matraces de 500 ml; el sistema de gradillas Combifix admite 6 matraces Erlenmeyer de 1.000 ml o 12 de 500 ml. Puede incorporar toda una variedad de recipientes diferentes eligiendo entre la gama de soportes opcionales.
  • El movimiento de los modelos «C» se puede cambiar de orbital a oscilante.
  • SM 30 tiene control analógico, SM 30 control tiene pantalla digital y un nuevo control programable con más funciones
  • Funcionamiento continuo o programable
  • Control de velocidad infinitamente variable, se puede utilizar a temperaturas de entre 5 y 50 °C (85% de humedad relativa), en un incubador o en un cuarto frío.
  • Se puede utilizar con la campana de incubador TH 30 iluminada desde la temperatura ambiente +5 a 50 °C con una precisión de ±1% del valor seleccionado
Información de suministro: Se suministra con placa de agitación y base de caucho, pero sin bandeja universal ni sistema de gradillas; los accesorios deben solicitarse por separado.
Precaución: La bandeja universal SM admite un máximo de 117 matraces de 10 ml, 64 de 25, 63 de 50, 49 de 100, 23 de 250, 15 de 500, 11 de 1.000 o 6 de 2.000, o 5 gradillas de tubos de ensayo. La bandeja admite 10 embudos de decantación de 100 ml, 6 de 250, 4 de 500, 4 de 1.000 o 2 de 2.000. Póngase en contacto con nosotros si desea información de otros accesorios disponibles.