Agitadores orbitales, KS 15 A y KS 15 A control
Proveedor: Edmund Bühler GmbH
6171000 6170000
444-9213EA 2100 EUR
444-9213 444-9212
Agitadores orbitales, KS 15 A y KS 15 A control
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Agitadores orbitales adecuados para el funcionamiento continuo. La bandeja universal admite un máximo de 5 pinzas para matraces de 1.000 ml o 9 pinzas para matraces de 500 ml; el sistema de gradillas Combifix admite 4 matraces de 1.000 ml o 6 de 500 ml. Puede incorporar toda una variedad de recipientes diferentes eligiendo entre la gama de soportes opcionales.
  • KS 15 A tiene control analógico y KS 15 A control tiene pantalla digital con un nuevo control programable con más funciones
  • Funcionamiento continuo o temporizado desde 0 a 120 min (KS 15 A) y funcionamiento continuo o programable (KS 15 A control)
  • Control de velocidad variable de forma infinita
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre 5 y 50 °C (85% de humedad relativa), en un incubador o en un cuarto frío
  • Se puede utilizar con la campana de incubadora TH 15 (444-9391) a una temperatura ambiente de +5 a 50 °C con una precisión de ±1% del valor seleccionado
La bandeja universal KS admite un máximo de 68 matraces de 10 ml, 34 de 25, 27 de 50, 24 de 100, 15 de 250, 9 de 500, 5 de 1000 o 2 de 2000, o 4 gradillas para tubos de ensayo. La bandeja admite 4 embudos de decantación de 100 ml, 3 de 250, 2 de 500, 1 de 1.000 ó 1 de 2.000.
Información para pedidos: Se suministra sin bandeja universal ni sistema de gradillas; los accesorios deben solicitarse por separado. Consulte las entradas de incubadores de agitación para la campana de incubador TH 15 o visite nuestra página web si desea información.
Precaución: ** Accessory tube racks and flask clamps must be ordered separately. Please contact Avantor for details.