Miniagitadores orbitales, KM 2 y KM 2 Akku
Proveedor: Edmund Bühler GmbH
6135000 6113000
444-9111EA 2220 EUR
444-9111 444-9109
Miniagitadores orbitales, KM 2 y KM 2 Akku
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Durable orbital shakers, with digital control, available as standard or battery operated versions. The Akku model’s battery gives runtime of at least 40 hours. Different vessels can be accommodated by choosing from the range of optional attachments available.
  • Shakers have continuous or timer operation from 0 to 99 hours 59 min
  • The integrated control unit with LED display facilitates easy setting of the required shaking speed and runtime
  • Shakers can be used at 4 to 45 °C and 95% relative humidity (non-condensing), in an incubator or cold room
  • Low maintenance direct drive gives shakers a soft start and protects cells
  • Heat emission of only 4 watts does not influence ambient temperatures, guaranteeing optimum development of cell cultures
  • Akku model has a lead acetate battery (12 V/7 Ah, 4 W), which provides a minimum 40 hours use with maximum load
La bandeja universal KM admite un máximo de 58 matraces de 10 ml, 29 de 25, 27 de 50, 24 de 100, 12 de 250, 8 de 500, 5 de 1000 o 2 de 2000, o 3 gradillas de tubos de ensayo. La bandeja KM Mini admite 23 embudos de decantación 10 ml, 15 de 25 ml, 15 de 50, 15 de 100 ml, 6 de 250, 4 de 500, 4 de 1000 o 2 de 2000. Póngase en contacto con nosotros si desea información de otros accesorios disponibles.
Información para pedidos: Suministrado con plataforma básica y base de caucho y cargador de pilas/unidad de alimentación (sólo KM 2 Akku), las bandejas universales se piden por separado.