Accessories for mini orbital shaker, KM 2
Proveedor: Edmund Bühler GmbH
0052030 0052119 0052115
444-9114EA 246 EUR
444-9114 444-9121 444-9122
Accessories for mini orbital shaker, KM 2
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
La bandeja universal Mini admite como máximo 23 matraces de 10 ml, 15 de 25, 15 de 50, 15 de 100, 6 de 250, 4 de 500, 3 de 1,000 ó 1 de 2,000, o bien 1 gradilla para tubos de ensayo.
La bandeja universal KM admite un máximo de 58 matraces de 10 ml, 29 de 25, 27 de 50, 24 de 100, 12 de 250, 8 de 500, 5 de 1,000 ó 2 de 2,000, o bien 3 gradillas para tubos de ensayo. La bandeja admite 4 embudos de decantación de 100 ml o 3 de 250.