Mezclador orbital Reax 20
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-20004-00 541-20008-00 541-20012-00 541-20012-02 541-20012-06 541-20004-06 541-20008-06 541-20012-07 541-20004-07 541-20008-08 541-20012-08
445-1304EA 4010 EUR
445-1304 445-1308 445-1312 445-1309 445-1307 445-1305 445-1306 445-0031 444-1492 444-1493 444-1494
Mezclador orbital Reax 20
Agitadores de laboratorio Agitadores de Varilla
Agitador con movimiento unidimensional, diseñado para una mezcla homogénea, ideal para hematología, diagnóstico médico, evaluación de materiales y bioquímica. Las unidades tienen un control analógico para ajustar la velocidad.
  • Gama con diferentes modelos que admiten 4, 8 o 12 botellas.
  • Diseñados para uso continuo
  • Las botellas se pueden acoplar de forma fácil y rápida
  • Recipientes de hasta 270 mm de altura con Ø máximo de 136 mm que se pueden fijar usando la placa soporte opcional.
  • Ideal para el uso en condiciones controladas, se puede utilizar a temperaturas de 0 a 40 °C (80% de humedad relativa) en una incubadora o en una cámara refrigerada
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
* Speed ranges of 0,5 - 8 min-1 and 2 - 32 min-1 are also available on request.
Certificaciones: Conforme a DIN 38414 parte 4-Determinación de efluentes en agua. Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21.
Información de suministro: Se suministra con adaptadores para sujetar botellas de 2 litros. Los adaptadores para botellas de 0.5 y 1 litros se tienen que solicitar por separado
Precaución: * También están disponibles las gamas de velocidad de 0,5 - 8 min-1 y 2 - 32 min-1 previa solicitud.