Agitadores de vaivén, HS 260
Proveedor: IKA
3066600 3066700 3066602 3066603 3066702 3066703
444-2770EA 3210 EUR
444-2770 444-2771 444-2325 444-2326 444-2327 444-2328
Agitadores de vaivén, HS 260
Agitadores de laboratorio Agitadores Recíprocos
Agitador de laboratorio compacto y plano con ajuste electrónico de la velocidad y temporizador. El agitador HS 260 control tiene interfaz analógica/RS232 y detección de punto final integrada (permite la extracción automatizada de las muestras por robot). Todas las funciones pueden controlarse y documentarse con el software labworldsoft®.
  • Funcionamiento continuo o temporizado: en el modelo 'basic' de 5 a 50 minutos y en el modelo 'control' de 0 a 599 minutos
  • El modelo 'basic' tiene una pantalla de LED para leer la velocidad y el tiempo; y el modelo '