Agitador de vaivén, HS 501 digital
Proveedor: IKA
444-2701EA 0 EUR
444-2701 442-1193 442-1184 442-1190 444-0509 444-0508
Agitador de vaivén, HS 501 digital
Agitadores de laboratorio Agitadores Recíprocos
Agitadores planos de laboratorio con gran superficie de soporte y pantalla digital. Funcionamiento continuo incluso con cargas extremas. Ideal para todos tipo de recipientes como por ejemplo embudos de decantación y para aplicaciones como extracciones. Gran variedad de soportes opcionales para sujetar distintos recipientes.
  • Velocidad regulable sin escalonamientos
  • Funcionamiento continuo o  con temporizador (de 0 a 56 min)
  • Regulación electrónica de revoluciones
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre 5 y 50 °C (80% de humedad relativa), en un incubador o en cámara fría
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21
Información accesorios: El agitador HS 501 digital acepta como máximo 50 matraces de 25 ml, 48 matraces de 50 ml, 25 matraces de 100 ml, 16 matraces de 250 ml ó 12 matraces de 500 ml.
Información para pedidos: se suministran sin accesorios, solicite los accesorios necesarios por separado.