Agitador doble agitación, KL-2
Proveedor: Edmund Bühler
444-9120EA 2020 EUR
444-9120
Agitador doble agitación, KL-2
Agitadores de laboratorio Agitadores Recíprocos
Agitador de laboratorio con opción de cambiar el movimiento de orbital a vaivén sin necesidad de herramientas. Agitador robusto que no requiere mantenimiento; adecuado para el uso prolongado. Admite 9 matraces Erlenmeyer de 250 ml o 3 embudos de decantación de 250 ml. Puede incorporar toda una variedad de recipientes diferentes eligiendo entre la gama de soportes opcionales.
  • El movimiento se puede cambiar de orbital a vaivén
  • Funcionamiento continuo o temporizado de 0 a 120 min.
  • Control de velocidad regulable sin escalonamientos
  • Pueden utilizarse a temperatura de entre 5 y 50 °C (85% de humedad relativa), en un incubador o en cámara fría
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 21
Información de suministro: Se suministra con una bandeja con base de caucho y 3 barras de sujeción. Otros accesorios disponibles.