Agitadores de vaivén, SM 30 B y SM 30 B control, SM 30 C y SM 30 C control
Proveedor: Edmund Bühler GmbH
6103000 6102000
444-9323EA 3440 EUR
444-9323 444-9322
Agitadores de vaivén, SM 30 B y SM 30 B control, SM 30 C y SM 30 C control
Agitadores de laboratorio Agitadores Recíprocos
Agitadores de vaivén de sobremesa idóneos para funcionamiento continuo, admiten cargas de hasta 30 kg. La bandeja universal admite un máximo de 11 pinzas para matraces de 1.000 ml o 15 pinzas para matraces de 500 ml; el sistema de gradillas Combifix admite 6 matraces Erlenmeyer de 1.000 ml o 12 de 500 ml. Puede incorporar toda una variedad de recipientes diferentes eligiendo entre la gama de soportes opcionales.
  • SM 30 B dispone de control analógico; SM 30 B control tiene una pantalla digital que muestra los valores real y seleccionado y un control programable
  • Funcionamiento continuo o con temporizador
  • Control de velocidad regulable sin escalonamientos
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre 5 y 50 °C (85% de humedad relativa), en un incubador o en cámara fría
  • Se puede utilizar con la campana de incubador TH 30 iluminada desde la temperatura ambiente +5 a 50 °C con una precisión de ±1% del valor seleccionado
Información para pedidos: Opción: agitadores con un recorrido de 46 mm (solo SM 30 B y SM 30 B control).
La bandeja universal SM admite un máximo de 117 matraces de 10 ml, 64 de 25, 63 de 50, 49 de 100, 23 de 250, 15 de 500, 11 de 1.000 o 6 de 2.000, o 5 gradillas para tubos de ensayo. La bandeja admite 10 embudos de decantación de 100 ml, 6 de 250, 4 de 500, 4 de 1.000 o 2 de 2.000. Póngase en contacto con nosotros si desea información de otros accesorios disponibles.
Información de suministro: Se suministra con placa de agitación y base de caucho, pero sin bandeja universal ni sistema de gradillas; los accesorios deben solicitarse por separado.