VWR®, Agitadores de plataforma basculante
Proveedor: VWR Collection
444-0142EA 1700 EUR
444-0142 444-0143 444-0144 444-0145 444-0146 444-0147
VWR®, Agitadores de plataforma basculante
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
Los agitadores de plataforma basculante tienen una velocidad variable y una inclinación ajustable para proporcionar un control óptimo de las condiciones de mezclado; el movimiento basculante suave es ideal para membranas y blots. Los agitadores mantienen una velocidad constante e independiente de las fluctuaciones de la carga o del voltaje. Diferentes modelos de agitadores, duraderos, con plataformas de acero inoxidable de un nivel o doble.
  • Funcionamiento continuo o con temporizador desde 1 minuto hasta 120 minutos, con apagado automático
  • El modelo con plataforma doble aumenta la capacidad de muestras cuando existen límites de espacio sobre la mesada de trabajo
  • Se puede usar entre 4 y 65 °C (80% de humedad relativa, sin condensación), en un incubador o una cámara fría
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 54
Información de suministro: Se suministra con plataforma con superficie de caucho antideslizante.