Agitadores de plataforma basculante, Duomax 1030
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-32205-00 543-32210-00 543-32210-06 543-32205-06 543-32205-02 543-32210-02
444-1330EA 2110 EUR
444-1330 444-1331 444-1237 444-1236 444-1479 444-1480
Agitadores de plataforma basculante, Duomax 1030
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
Agitador de plataforma con movimiento basculante, diseñado para proporcionar una mezcla homogénea; idóneo para frascos, botellas de medios y contenedores amplios. Las unidades tienen control de dial analógico para la frecuencia y el tiempo de agitación.
  • Sistema modular; se puede combinar con el incubador 1000 y una campana alta o baja.
  • Función de temporizador con señal acústica que permite un tiempo de procesamiento de hasta 120 min.
  • Posibilidad de elección de unidades con una inclinación fija a un ángulo de 5° o 10°
  • Ideal para el uso en condiciones controladas; se puede utilizar a temperaturas de entre 0 y 50 °C (80% de humedad relativa) en un incubador, un cuarto frío o un incubador de CO₂.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 40
Información de suministro: Se suministra con base de caucho antideslizante; los accesorios necesarios se deben solicitar por separado. Los accesorios adicionales son de categoría H, consulte la entrada 'Accesorios para agitadores Heidolph' hacia el final de la sección de agitadores orbitales.