Agitadores de plataforma en 3 dimensiones, serie Polymax
Proveedor: Heidolph
Polymax
444-1457EA 2490 EUR
444-1457 444-1458 444-1456 444-1115 444-1475 444-1440 444-1341 444-1474 444-1441 444-1482 444-1481 444-1459
Agitadores de plataforma en 3 dimensiones, serie Polymax
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
Agitadores de plataforma con movimiento giratorio tridimensional, diseñados para procesos de mezcla homogéneos, ideales para la distribución de células o solutos, preparación de portaobjetos y geles de electroforesis, placas de cultivo y matraces Erlenmeyer. Polymax 2040 es adecuado para placas de cultivo y recipientes grandes. Las unidades tienen control de dial analógico para ajustar la frecuencia y el tiempo de la onda.
  • Sistema modular: Polymax 1040 se puede combinar con el incubador 1000 y una campana alta o baja.
  • Función de temporizador con señal acústica que permite un tiempo de procesamiento de hasta 120 min.
  • Posibilidad de elección de unidades con una inclinación fija a un ángulo de 5 o 10°.
  • Polymax 1040 cuenta con control electrónico de velocidad y Polymax 2040 digital.
  • Ideal para el uso en condiciones controladas; se puede utilizar a temperaturas de entre 0 y 50 °C (80% de humedad relativa) en un incubador o cuatro frío
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: Polymax 1040 IP 40, Polymax 2040 IP 20
Información de suministro: Se suministra con base de caucho antideslizante; solicite los accesorios necesarios por separado. Los accesorios para Polymax 1040 son de categoría D y los de Polymax 2040 son de categoría E; consulte la entrada "Accesorios para agitadores Heidolph" hacia el final de la sección de agitadores orbitales.