The PTR-35 and PTR-60 variable speed, variable angle, 360° multifunction rotators provide flexible mixing options in a compact unit. Applications include mixing mictrotubes, immunoprecipitation and other affinity matrix applications, preventing blood coagulation and latex diagnostics. The stepper motor produces regulated and reproducible rotating throughout the speed range. The rotators provide all that is needed for mixing different sized particles.
- Multifunción: rotación, vaivén y vibración
- Todas las acciones se pueden ajustar para funcionar de modo continuo o temporizado, mediante un temporizador integrado, que va de 1 minuto a 24 horas, con apagado automático
- Las funciones individuales se pueden combinar obteniendo una mayor flexibilidad
- Se pueden usar a temperaturas entre 4 y 40 °C (80% de humedad relativa, sin condensación), en una incubadora o sala refrigerada
Movimiento larga de rotación a 360°: necesaria para las partículas grandes.
Movimiento media y larga vaivén: ideal para partículas medias a grandes.
Movimiento corta de vibración: ideal para las partículas pequeñas
Al combinar las diferentes funciones en una secuencia personalizada se obtienen las siguientes opciones de movimiento: rotación de 360°, 360° vaivén, 360° vaivén con vibración, 360° vaivén con pausa, vaivén, vaivén y pausa, vibración y vaivén. Se puede configurar un programa individual para cualquier combinación diferente de movimientos y garantizar de esta forma las condiciones óptimas de mezclado.
Información de suministro: Supplied with standard platform for tubes up to 15 mm Ø, alternative platforms are available for larger tubes or combinations of tubes.