Agitadores de microplacas, TiMix 5 y TiMix 5 control
Proveedor: Edmund Bühler GmbH
6167000 6166000
444-9142EA 3760 EUR
444-9142 444-9143
Agitadores de microplacas, TiMix 5 y TiMix 5 control
Agitadores de laboratorio Agitadores de Microplaca
Este agitador de placas de microtitulación tiene gran capacidad y un movimiento circular muy rápido. El TiMix 5 es un aparato analógico. TiMix 5 Control tiene pantalla digital, y y parámetros programables, y puede integrarse en sistemas de análisis automatizados.
  • Admite ocho microplacas o hasta 48 con la bandeja opcional
  • Modo temporizador o continuo (TiMix 5), Modo programable o continuo (TiMix 5 control)
  • Control electrónico de la velocidad
  • Se puede utilizar con la campana de incubadora TH 15 (444-9391) a una temperatura ambiente de +5 a 50 °C con una precisión de ±1% del valor seleccionado.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21
Información para pedidos: no incluye soportes de sujeción ni bandejas.
Precaución: * Factory fitted options can not be retrofitted.
** Accessory tube racks and flask clamps must be ordered separately. Please contact Avantor for details.