Thermoshakers for microtubes and PCR plates, PHMT series
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
PHMT-PSC18 PHMT-PSC24 PHMT-PSC96 PHMT-PSC32 PHMT-PSC24N
444-0922EA 1822 EUR
444-0922 444-0923 444-0926 444-0925 444-0924
Thermoshakers for microtubes and PCR plates, PHMT series
Agitadores de laboratorio Incubadoras de Agitación
Un termoagitador de microtubos compacto y fácil de usar, con bloques de microtubos intercambiables e incubación a 100 °C. El motor potente, y a la vez que silencioso, produce una rotación regulada y reproducible en todo el rango de velocidad, generando una agitación uniforme en toda la plataforma. Disponible con una amplia variedad de bloques para cubrir los requerimientos de la mayoría de los procedimientos estándares de laboratorio.
  • Las fases de mezcla e incubación se combinan y el tiempo total del procedimiento se reduce
  • Calentamiento rápido que permite cambiar rápidamente de aplicación, aumentando su flexibilidad y rendimiento.
  • Temporizador integral, 1 min a 96 horas, con alarma y apagado automático, o modo continuo
Complies with IEC61010 parts 1 and 2
Certificaciones: Conformidad con IEC61010, partes 1 y 2
Información para pedidos: bloques adicionales intercambiables se pueden pedir por separado.