Agitador con incubación para microplacas PHMP
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
PHMP-4 PHMP PHMP-100
444-0929EA 2073 EUR
444-0929 444-0930 444-0982
Agitador con incubación para microplacas PHMP
Agitadores de laboratorio Incubadoras de Agitación
Termoagitador de microplacas compacto, con sistema de calefacción bidireccional, que acepta dos o cuatro microplacas estándar de 4 ó 384 pocillos y permite incubar a 60 ó 100 °C. El calentamiento bidireccional desde la plataforma y la tapa proporciona un microentorno controlado y garantiza una uniformidad y reproducibilidad excelentes. La tapa calefactada permite también reducir la evaporación al mínimo. El motor, potente y a la vez silencioso, produce una agitación regulada y reproducible a todas las velocidades, con lo cual se logra una amplitud uniforme en toda la plataforma de agitación que favorece la uniformidad.
  • Las fases de mezclado e incubación se realizan en forma conjunta lo que permite reducir el tiempo del proceso de reacción
  • Temporizador integrado, con tiempos que oscilan entre 1 minuto y 96 horas, con alarma sonora e apagado automático
  • Puede utilizarse a temperaturas entre 4 y 40 °C (80% de humedad relativa), en incubadora o en una cámara fría
Complies with IEC61010 parts 1 and 2
Certificaciones: Conformidad con IEC61010, partes 1 y 2
Precaución: * RT = temperatura ambiente