Campanas de Incubación, TH 15 y TH 30
Proveedor: Edmund Bühler GmbH
6161000 6162000
444-9391EA 3720 EUR
444-9391 444-9392
Campanas de Incubación, TH 15 y TH 30
Agitadores de laboratorio Incubadoras de Agitación
Las campanas de incubador tienen ventanas en 3 lados y la puerta frontal se abre hacia arriba; se pueden combinar con agitadores Edmund Buhler para maximizar el uso del espacio de trabajo o funcionar como unidades independientes. TH 15 se puede combinar con los agitadores KS 15 o TiMix 5 y admite matraces Erlenmeyer de 1 litro; TH30 se puede usar con agitadores SM 30 y admite matraces Erlenmeyer de 2 litros.
  • Configuración y visualización digitales de la temperatura
  • TH 30 tiene iluminación estándar y UV (15 W)
  • Las unidades tienen un enchufe interior para conectar agitadores pequeños dentro de la unidad
  • La agitación se detiene automáticamente cuando la puerta se abre para mejorar la seguridad del usuario
EN 61010/VDE 800 parte 1
Air circulation: 240 m³/h
Información para pedidos: Las unidades se suministran sin accesorios. Se dispone como opción instalada de fábrica de un intervalo amplio de temperatura, desde la temperatura ambiente +5 a 60 °C para ambas unidades; solicite información.