Agitadores Vórtex, Vortex-Genie®
Proveedor: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-0256 SI-0156 SI-T256 SI-0276 SI-0176 SI-T276 SI-0266 SI-0166 SI-T266
444-5900EA 542 EUR
444-5900 444-9173 444-9174 444-9182 444-9183 444-9184 444-0486 444-0485 444-0487
Agitadores Vórtex, Vortex-Genie®
Agitadores de laboratorio Agitadores Vórtex
Agitador Vortex robusto y fiable con carcasa estable de metal. Patas de goma antideslizantes que proporcionan buena estabilidad. Vortex-Genie® 1 se acciona pulsando el soporte o la plataforma (modo por pulsos), funciona a una velocidad fija y es ideal para agitar vigorosamente muestras difíciles.
  • Hay disponible una gran variedad de soportes para sujetar distintos recipientes
  • Vortex Genie® 2T con función de temporizador: en modo táctil de 1a 60 segundos, en funcionamiento continuo de 1a 60 minutos
  • Se puede utilizar en cámaras refrigeradas y en incubadoras
Vortex-Genie® 2 tiene velocidad variable ininterrumpida para mezclas precisas (desde suaves hasta intensivas). Funcionamiento continuo o por pulsos. Los métodos de mezcla inpiden que se derrame la muestra, incluso con tubos no cerrados.
Vortex-Genie® 2T tiene las mismas características que Vortex-Genie® 2, pero tiene un temporizador integrado adicional. Funcionamiento continuo o con temporizador.
Información de suministro: el Vortex-Genie® 1 se entrega con una plataforma estándar para vasos de precipitados que se coloca a presión y se cambia rápidamente. También hay disponibles bandejas de 76 mm para vasos y  matraces. El Vortex- Genie® 2 y 2T se entregan con una plataforma estándar y una bandeja de 76 mm para vasos y matraces.
Precaución: Depende de la velocidad
El juego básico para múltiples muestras consta de una plataforma de 152 mm, un soporte de espuma para 60 microtubos y un soporte de espuma para 1 microplaca estándar
El juego para muestras grandes es ideal para mezclar vasos de precipitado, matraces y tubos grandes. El juego consta de una plataforma, 2 bandas elásticas, un soporte un adaptador de espuma lisa, un soporte de espuma para 4 tubos de 29 to 37 mm, un adaptador de espuma para 8 tubos de 14 to 29 mm y un soporte de espuma para 12 tubos de 9 to 16 mm
El soporte para viales/tubos pequeños permite un enérgico mezclado de extremo a extremo de un máximo de cuatro tubos o viales de 15 to 17 mm Ø
El soporte para viales/tubos grandes permite un enérgico mezclado de extremo a extremo de un máximo de cuatro tubos o viales de 10 to 17 mm Ø