Agitador vibrador, Disruptor-Genie®
Proveedor: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-D258 SI-D268 SI-D278 SI-DD78 SI-DD58 SI-DD68
444-0943EA 816 EUR
444-0943 SCIISI-D268 444-0944 444-0946 444-0945 SCIISI-DD68
Agitador vibrador, Disruptor-Genie®
Agitadores de laboratorio Agitadores Vórtex
Una alternativa económica a los aparatos de ultrasonidos. El aparato ofrece múltiples posibilidades para agitar y mezclar simultáneamente alta velocidad y con frecuencia de disrupción aumentada. Ideal para la disrupcion rápida de células de levadura, bacterias, tejido vegetal y animal, resuspensiones del pellet y procedimientos con perlas de vidrio.
  • Función de temporizador: modo manos libres de 0 - 15 minutos o funcionamiento continuo sin temporizador
  • Se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras
Información para pedidos: Supplied with quick change standard pop-off cup for use as standard vortex mixer with single test tubes, and universal holder for up to 12×1,5 or 2,0 ml microcentrifuge tubes.