Agitadores Vórtex, Reax top y Reax control
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-10000-00 541-11000-00 541-11000-04 541-10000-11 541-10000-02 541-11000-02
444-1380EA 435 EUR
444-1380 444-1381 444-0099 444-0098 444-1469 444-1470
Agitadores Vórtex, Reax top y Reax control
Agitadores de laboratorio Agitadores Vórtex
Agitadores vórtex fáciles de usar; con sólo presionar el soporte o la plataforma se iniciará la acción de vibración. Reax top dispone de un mando de ajuste de velocidad analógico para velocidades infinitamente variables. Reax control ofrece un control electrónico de la velocidad. Su resistente carcasa lo protege de salpicaduras, mientras que los adhesivos antideslizantes garantizan un posicionamiento seguro sobre la mesa e impide que se desplace.
  • Opción de modos de funcionamiento continuos o automáticos
  • Posee un mando analógico de ajuste de velocidad que
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo Reax top Reax control
Environmentally Preferable
Orbit 5 mm 5 mm
Intervalo de velocidad 0 - 2500 min⁻¹ 0 - 2500 min⁻¹
Potencia de salida 42 W 42 W
Ancho × Fondo × Alto 134×105×172 mm 134×105×172 mm
Peso 3,3 kg 3,3 kg