Agitadores vortex, MS 3
Proveedor: IKA
3319000 3617000
444-2541EA 1060 EUR
444-2541 444-2544
Agitadores vortex, MS 3
Agitadores de laboratorio Agitadores Vórtex
Agitador compacto universal adecuado para las tareas de agitación con todos los recipientes pequeños y microplacas. Estos agitadores presentan dos modos de funcionamiento.
  • Funcionamiento continuo o temporal (función táctil) con plataforma estándar. El modelo MS 3 digital ofrece modo de temporizador
  • Detección de plataformas
  • El modelo MS 3 digital posee un temporizador con función de cuenta atrás y un intervalo de 1 segundo a 999 minutos
Con el modo A (modo seguro con detección de plataformas) la velocidad máxima de 3000 min⁻¹ sólo se puede alcanzar si se utiliza la plataforma estándar en modo táctil. Si se utilizan otras plataformas, la velocidad máxima será 1300 min⁻¹.
Con el modo B (sin detección de plataformas) se puede alcanzar una velocidad de 3000 min⁻¹ si se utilizan todos los plataformas. Los agitadores son estables en todos los rangos de velocidad y disponen de una carcasa resistente de cinc fundido.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21.
Información de suministro: el modelo MS 3 básico se suministra con una plataforma estándar para tubos de ensayo o recipientes pequeños de hasta 50 mm, una plataforma universal para distintos adaptadores de espuma y una plataforma de una sola mano para insertarlo en la plataforma universal. Con el modelo MS 3 digital se suministra los anteriores accesorios y además incluye una plataforma para placas MTP y un adaptador para tubos de ensayo con seis orificios de 12 mm de diámetro.