VWR®, Accesorios para agitadores vórtex analógicos, digitales y de pulsos de
Proveedor: VWR Collection
444-7047EA 374 EUR
444-7047 444-7048 444-7049 444-7050 444-7051 444-7052 444-7053 444-7058 444-7059 444-7060 444-0208 444-0209 444-0210 444-0211 444-0212 444-0213 444-0214 444-0215 444-0216 444-0217 444-0218 444-0219
VWR®, Accesorios para agitadores vórtex analógicos, digitales y de pulsos de
Agitadores de laboratorio Agitadores Vórtex
Kit de para soportes de tubos (444-7047) consta de:
  • Retenedor
  • Soporte para tubos para 10 tubos de 9 mm de Ø, 8 tubos de 13 mm de Ø
  • Soporte para tubos para 8 tubos de 14 mm de Ø, 8 tubos de 19 mm de Ø
  • Soporte para tubos para 8 tubos de 25/29 mm de Ø, 5 tubos de 20 mm de Ø
  • 2 arneses para recipientes (p. ej., Erlenmeyer)
  • Inserción de espuma sin orificios
Soporte y adaptador de espuma para microplacas (444-0210):
Juego de 2 inserciones de espuma para microplacas (444-0219) y un retenedor (444-7048)
Soporte para adaptadores de espuma para microtubos (444-0209):
Juego de 2 inserciones de espuma para microtubos (444-0218) y un retenedor para inserciones (444-7048)
Soporte para tubos individuales (444-0217):
Se adapta a todos los agitadores vórtex y admite tubos de 64 a 114 mm de longitud, mínimo de 19 mm de Ø. Mezcla sin necesidad de usar las manos. Ensamblaje sencillo, sin necesidad de herramientas. Admite tubos de centrifuga de 15 o 50 ml.
Adaptadores para tubos/viales (444-0212 y 444-0213)
Dispositivos de sujeción para un máximo de 4 viales o tubos. 2 tamaños disponibles:
Para tubos/viales de 15 - 17 mm de Ø
Para tubos/viales de 10 - 17 mm de Ø
Precaución: * sólo utilizar dispositivo de retención ref. 444-7048
** Sólo puede ser utilizado con el soporte para tubo 444-0217