Minicentrífugas con agitación vortex, PCV-2400 / PCV-6000
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
PCV-2400 PCV-6000
444-0336EA 422 EUR
444-0336 GRANPCV-6000
Minicentrífugas con agitación vortex, PCV-2400 / PCV-6000
Centrífugas Microcentrífugas
Combi-spin (PCV-2400) y Multi-spin (PCV-6000) permiten realizar de manera sencilla y eficaz un centrifugado corto, un centrifugado continuo o una agitación vortex en microtubos de 0,5, 1,5, 2,0 ml y tiras de 0,2 ml. También se pueden utilizar como centrífugas independientes y agitadores vortex. Combi-spin y Multi-spin facilitan el proceso de preparación de muestras de muchos procedimientos, entre los que se incluyen PCR, restricciones de electroforesis en gel y encimas.
Combi-spin™ proporciona el mezclado de un tubo individual y el centrifugado de varios tubos.
- Mezclador vortex para centrífuga de velocidad fija
- Funcionamiento continuo o centrifugado corto
Multi-spin™ permite mezclar y centrifugar de manera consecutiva varios tubos.
- Velocidad de agitación vortex ajustable en tres niveles: suave, medio, fuerte; tiempo de mezcla: de 1 a 20 s
- Las fases de vortex y centrifugado consecutivo se pueden enlazar y la secuencia se puede repetir hasta 999 veces
- Se puede utilizar a temperaturas de entre 4 y 40 °C
Información para pedidos: Suministrado con dos rotores intercambiables para: microtubos de 12×1,5/2,0 ml y 12×0,5 ml más microtubos de 12×0,2 ml. Otros rotores con diferentes configuraciones están disponibles y se deben pedir por separado.