Accesorios para fotómetro Merck
Proveedor: Merck
1.09769.0001 1.14964.0001 1.09749.0001
1.09769.0001EA 817 EUR
1.09769.0001 1.14964.0001 1.09749.0001
Accesorios para fotómetro Merck
Espectrofotómetros y Fotómetros Espectrofotómetros UV/Vis
To document the analysis values, either a standard computer or a printer can be connected.
  • El software Multi-Achat II es capaz de controlar la adquisición de datos o los datos analíticos ya medidos pueden simplemente almacenarse
  • Los conjuntos de datos pueden archivarse como datos sin procesar o exportarse a programas adicionales como por ejemplo Excel
Fotómetros compatibles: SQ 118, SQ 200, SQ 300, Spectroquant® NOVA 30, Spectroquant® NOVA 60, Spectroquant® NOVA 400.