Termómetro de contacto EKT Hei-Con
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-88100-00 509-88000-00
441-1320EA 864 EUR
441-1320 441-1319
Termómetro de contacto EKT Hei-Con
Controladores Controladores de temperatura
Electronic temperature controller with innovative design, can be combined with Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core, and MR 3001 K and MR 3002 models. The temperature sensor is on a lead, avoiding damage to the controller from heat and vapours. Maximum button enables user to see the safety cut-off temperature at which the unit will disconnect.
  • Con pantalla transparente de doble espacio para temperatura nominal y real
  • La señal de tendencia muestra el aumento de la temperatura media
  • Muestra cualquier temperatura entre -50 °C y +300 °C
  • El control Fuzzy se traduce en un calentamiento rápido, sin sobrecalentamiento de temperatura
  • El controlador no contiene mercurio y posee protección contra roturas y cortocircuitos del sensor
Opción de sensor de acero inoxidable (V2A) o sensor recubierto de vidrio para su uso con ácidos fuertes.
Clase de protección (DIN 60529) IP 40
Certificaciones: El circuito de control y seguridad cumple con DIN EN 12878 clase 1 y 2
Información para pedidos: Se suministra con 2 abrazaderas diferentes para fijarlo a barras de sujeción de 10 o 13 mm de Ø. Solicite la barra de sujeción y el soporte del sensor de temperatura por separado.