VWR® VS-CV, Agitadores magnéticos
Proveedor: VWR Collection
442-0550EA 561 EUR
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Agitadores magnéticos
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Agitadores compactos, con parte superior cerámica y resistente a productos químicos. El panel control elevado reduce al mínimo el contacto con derrames.
  • Potente motor
  • La fuerte adhesión magnética evita que se desenganchen las varillas de agitación
  • Controlado por microprocesador que envía información al motor para mantener una velocidad constante
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21.