Agitador magnético, Midi MR 1 digital IKAMAG®
Proveedor: IKA
25002968 25004056 25004057
IKAA25002968EA 4350 EUR
IKAA25002968 IKAA25004056 IKAA25004057
Agitador magnético, Midi MR 1 digital IKAMAG®
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Agitador magnético potente y de gran capacidad, con pantalla LED digital.
  • Velocidad variable
  • Motor sin bloqueo
  • Funcionamiento continuo o modo temporizador de 0 a 56 min
Plus models feature integrated USB and RS232 connections.
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 21.