Agitador magnético, Variomag Maxi Direct
Proveedor: THERMO H + P LABORTECHNIK
50094713 50119115
442-3132EA 853 EUR
442-3132 HPLT50119115
Agitador magnético, Variomag Maxi Direct
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Agitador magnético con ajustes de potencia preseleccionable, lo que optimiza la eficacia de la agitación para volúmenes de líquido diferentes y minimiza el calor producido.
  • Diseño compacto y duradero.
  • Resistente al desgaste, no requiere mantenimiento, ya que las unidades no tiene piezas móviles como motores, correas ni cojinetes mecánicos.
  • Seguro, bajo voltaje de funcionamiento; inicio automático para una aceleración segura del agitador.
  • La función de memoria almacena los ajustes usados más recientemente, incluso cuando el aparato está desenchufado durante un periodo largo de tiempo.
  • Idóneo para medios muy viscosos.
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Certificaciones: Clase de protección de IP según DIN EN 40050: IP 64