VWR®, Stirrer Blades with Plain Ends
Proveedor: VWR Collection
441-0248EA 5.8 EUR
441-0248 441-0249 441-0250 441-0251 441-0252
VWR®, Stirrer Blades with Plain Ends
Imánes de agitación Cuchillas de agitación
PTFE. Encaja en el eje de agitación de PTFE; diámetro de la abertura 6,5 mm, 3,2 mm de grosor. Inerte y resistente a rayaduras. La superficie lisa evita la contaminación y facilita la limpieza.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de −200 a +280 °C