Ejes y palas de agitación
Proveedor: COWIE
005.565.1 005.555.1 005.540.1 005.550.1 005.530.1
441-9554EA 44.6 EUR
441-9554 441-9553 441-9551 441-9552 COWI005.530.1
Ejes y palas de agitación
Imánes de agitación Ejes de agitación
PTFE, macizo. Palas intercambiables. Los ejes y las palas se deben solicitar por separado.