VWR®, Varillas de agitación
Proveedor: VWR Collection
441-0253EA 52 EUR
441-0253 441-0254 441-0255 441-0256 441-0257 441-0258 441-0259 441-0260 441-0261
VWR®, Varillas de agitación
Imánes de agitación Ejes de agitación
PTFE. Para su uso con palas de agitación. Químicamente inertes. La superficie lisa reduce la contaminación y facilita la limpieza. También impide que se rayen los frascos de agitación.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de −200 a +280 °C
Información para pedidos: Las palas de agitación deben solicitarse por separado.