Palas agitadoras, polipropileno
Proveedor: KARTELL
428 430 431 432
442-4100EA 22.2 EUR
442-4100 441-9511 442-4120 442-2121
Palas agitadoras, polipropileno
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Aspas de PP, fijas a una varilla de acero recubierta de PP.
  • Esterilizables en autoclave
  • Buena resistencia química