Agitador de hélice, de 4 palas
Proveedor: IKA
0739000 0741000 0741300
441-2904EA 826 EUR
441-2904 441-2901 441-2903
Agitador de hélice, de 4 palas
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Fabricados en acero inoxidable. Imprimen un movimiento vertical a la mezcla. Fuerza cortante localizada.
  • Para rango de velocidad media a alta
  • Ideales para agitar líquidos con viscosidad baja a media
  • Crean un flujo axial