Agitador de hélice, de 3 palas
Proveedor: IKA
0477700 0477800 1295900 1296000 2343600
441-2913EA 384 EUR
441-2913 441-2914 441-2912 441-2911 441-2125
Agitador de hélice, de 3 palas
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Fabricados en acero inoxidable, excepto el modelo 441-2125, que está revestido en PTFE. Imprimen un movimiento vertical a la mezcla. Mínima fuerza cortante.
  • Ideales para agitar líquidos a velocidades medias a altas