Agitador de turbina
Proveedor: IKA
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 259 EUR
441-2921 441-2922 441-2923
Agitador de turbina
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Fabricados en acero inoxidable. Imprimen un movimiento vertical a la mezcla. Mínima fuerza cortante.
  • Ideales para agitar líquidos a velocidades medias a altas
  • Crean flujo axial