Varilla con agitación centrífuga
Proveedor: IKA
0756900 1132700
441-2961EA 216 EUR
441-2961 441-2962
Varilla con agitación centrífuga
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Fabricadas en acero inoxidable. 2 aspas que se abren a mayor velocidad.
  • Para agitar en recipientes redondos con bocas estrechas
  • Ideales para agitar líquidos a velocidades medias a altas
  • Crean flujo axial