Varilla agitadora de ancla
Proveedor: IKA
2022300 2022400 2747400
441-2931EA 488 EUR
441-2931 441-2932 441-2934
Varilla agitadora de ancla
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Fabricados en acero inoxidable. Garantiza una mínima sedimentación en las paredes del recipiente y una distribución uniforme en líquidos con alto contenido mineral, ideales para la mezcla en reacciones de polímeros. Elevada fuerza cortante en los extremos.
  • Ideales para agitar líquidos a velocidades bajas
  • Adecuados para agitar líquidos con viscosidad media a alta
  • Crean flujo tangencial