Varillas agitadoras de pala
Proveedor: IKA
0739500 0757700 0757800
441-2944EA 760 EUR
441-2944 441-2942 441-2943
Varillas agitadoras de pala
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Fabricados en acero inoxidable. Agitado suave con turbulencias mínimas.
  • Ideales para agitar líquidos a velocidades bajas a medias
  • Crean flujo tangencial