Varilla agitadora de disco disolvente
Proveedor: IKA
0513500 2387900 2746700
441-2951EA 341 EUR
441-2951 441-2953 441-2954
Varilla agitadora de disco disolvente
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Fabricados en acero inoxidable. Extraen el material que se va a mezclar desde la parte superior a la inferior. Alta turbulencia y elevada fuerza cortante.
  • Ideales para agitar líquidos a velocidades medias a altas
  • Crean flujo radial