Varillas agitadoras de hélice, centrífugos y de palas
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-10000-00 509-11000-00 509-12000-00 509-13000-00 509-14000-00 509-18000-10
441-1223EA 77.2 EUR
441-1223 441-1224 441-1222 441-1225 441-1226 HEID509-18000-10
Varillas agitadoras de hélice, centrífugos y de palas
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Fabricados en acero inoxidable.
  • Para rango medio de velocidades
  • Ideales para agitar líquidos con una viscosidad baja a media