Varillas agitadoras de turbina
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-20000-00 509-21000-00
441-1227EA 116 EUR
441-1227 441-1228
Varillas agitadoras de turbina
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Fabricados en acero inoxidable.
  • Para gasear líquidos
  • Ideales para agitar líquidos con viscosidad media a alta
  • Crean flujo radial