Varillas con hélice
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-30000-00 509-31000-00 509-32000-00 509-33000-00 509-39000-10
441-1229EA 130 EUR
441-1229 441-1230 441-1231 441-1232 HEID509-39000-10
Varillas con hélice
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Fabricados en acero inoxidable.
  • Para suspensiones y homogeneizaciones
  • Ideales para agitar líquidos con viscosidad media a alta
  • Crean flujo axial