Varillas con cojinete
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
06310000 06310503 06310501 06310505 06310502 06310506 06310504 06310507
441-9711EA 273 EUR
441-9711 LENZ06310503 441-0383 LENZ06310505 LENZ06310502 441-0385 441-0384 441-0386
Varillas con cojinete
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Vidrio de borosilicato DURAN®, pala de PTFE y tornillo de fijación. Cierre hermético a gases para aparatos de agitación al vacío de hasta 10-3 mbares a una velocidad de funcionamiento continuo de 800 min-1.
  • Ideal para el uso con matraces de fondo redondo de 250 - 2000 ml.
  • Incluye tapón a rosca de PP con cierre GL-25.