Termómetros digitales, testo 905
Proveedor: Testo
0560.9055 0560.9056
620-3313EA 81 EUR
620-3313 620-3314
Termómetros digitales, testo 905
Termómetros Termómetros digitales
Mini-termómetros de penetración y superficie con pantalla giratoria
  • Sensor industrial, termopar tipo K
  • Función de apagado automático
  • Lectura fácil de los valores gracias a la pantalla giratoria
El testo 905 es un mini-termómetro rápido con un extenso intervalo de medición. El 905-T1 incluye sensor industrial profesional (termopar tipo K), con excelente nivel de exactitud, especialmente en el intervalo superior de medición. El cabezal de medición amplio y flexible de termopar del 905-T2 asegura un tiempo de reacción muy rápido y un elevado nivel de exactitud, puesto que siempre se asienta en horizontal sobre la superficie irregular del objeto que se mide.
* Hasta 500 °C - corto plazo
Información de suministro: Se suministran con pinza de sujeción y 3 pilas (AAA) para ~1000 horas de uso.