Termómetro centrale, testo 105
Proveedor: Testo
0563.1051 0563.1054
620-0172EA 112 EUR
620-0172 620-2604
Termómetro centrale, testo 105
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro para alimentos resistente con sondas de medición intercambiables es apto para mediciones de control en la industria alimentaria como mataderos, cámaras de refrigeración y durante el transporte.
  • Valores límite definidos por el usuario
  • Alarma visual o acústica
  • Iluminación de pantalla integrada
Interchangeable NTC probe (100 mm).
W×D×H: 145×38×195 mm
Weight: 139 g
Información de suministro: Se suministra con una sonda de medición estándar y pila. Sondas por separado disponibles a petición del usuario.