Termómetro centrale HACCP, testo 106
Proveedor: Testo
0563.1063 0560.1063
620-2358EA 63 EUR
620-2358 620-3055
Termómetro centrale HACCP, testo 106
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro básico incluye una sonda de medición fina y resistente ideal para un control preciso de la temperatura en el sector gastronómico, los hoteles, las grandes cocinas y los supermercados.
  • Umbral seleccionado por el usuario
  • Alarma óptica y auditiva cuando se exceden los límites
  • Reconocimiento automático del valor final: función „HOLD“
Sonda (Lר: 55×3 mm)
Información de suministro: Suministrado con una cubierta para la sonda y batería de botón de 3 V.