Termómetros de alta precisión, TFN 520 y 530
Proveedor: EBRO
1340-5520 1340-5522
620-1460EA 240 EUR
620-1460 620-1390
Termómetros de alta precisión, TFN 520 y 530
Termómetros Termómetros digitales
These thermometers can be used for measuring temperatures in air conditioning and ventilation applications, air and gases, liquids and for measuring surface temperatures, temperatures of tools for injection moulding processes and plastic materials.
  • Muestra los valores máximo/mínimo
  • Conexiones de prueba SMP, Lemo o Ex
  • Función de detención „HOLD“
  • Apagado automático
  • Tiempos de respuesta (t99) de tres segundos (620-1461)
Sondas termopar externas de tipo K, J, T, E.
Standard version IP 52, SMP versions IP 40.
Weight: 90 g
Standard version IP 52, SMP versions IP 40.
Información de suministro: Se suministran con certificado de calibración de fábrica en tres puntos, una pila con indicador de nivel de carga y sin sonda.